Stampa…
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)aniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1070-25G PC1070-100G
APOSPC1070-25GEA 21.9 EUR
APOSPC1070-25G APOSPC1070-100G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)aniline 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₅ClF₃N
Punto di ebollizione: 85 °C/3mmHg
Punto di fusione: 35…38 °C
Flash Pt: 134 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007846
CAS Number: 320-51-4
EINECS: 206-277-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III