Stampa…
Tributylphosphonium tetrafluoroborate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC10682-1G PC10682-25G PC10682-5G
APOSPC10682-1GEA 21.9 EUR
APOSPC10682-1G APOSPC10682-25G APOSPC10682-5G
Tributylphosphonium tetrafluoroborate
Tributylphosphonium tetrafluoroborate
Formula: C₁₂H₂₈BF₄P
Punto di fusione: 50…53 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05664257
CAS Number: 113978-91-9