Stampa…
2,4-Dichloro-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC10677-100G PC10677-25G PC10677-5G
APOSPC10677-100GEA 680 EUR
APOSPC10677-100G APOSPC10677-25G APOSPC10677-5G
2,4-Dichloro-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 98%
2,4-Dichloro-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formula: C₅HCl₂F₃N₂
Peso molecolare: 216,97 g/mol
Punto di fusione: –48 to –46 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09910264
CAS Number: 16097-64-6