Stampa…
2-Fluoro-5-bromobenzyl bromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 5-Bromo-2-fluorobenzyl Bromide
PC10673-100G PC10673-25G PC10673-5G
APOSPC10673-100GEA 832 EUR
APOSPC10673-100G APOSPC10673-25G APOSPC10673-5G
2-Fluoro-5-bromobenzyl bromide 97%
2-Fluoro-5-bromobenzyl bromide
Formula: C₇H₅Br₂F
Peso molecolare: 267,923 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09038457
CAS Number: 99725-12-9
UN: 3261
ADR: 8,III