3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Benzenemethanol, 3-bromo-4-(trifluoromethyl)
PC10670-1G
PC10670-5G
APOSPC10670-1GEA
87.3
EUR
APOSPC10670-1G
APOSPC10670-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula:
C₈H₆BrF₃O Peso molecolare: 255,04 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD13185397 CAS Number: 372120-54-2 |