Stampa…
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC1067-1G PC1067-5G
APOSPC1067-1GEA 132 EUR
APOSPC1067-1G APOSPC1067-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formula: C₈H₅Br₂F₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368721
CAS Number: 886763-13-9
UN: 3265
ADR: 8,III