Stampa…
2-methyl-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1066-1G PC1066-250MG PC1066-5G
APOSPC1066-1GEA 279 EUR
APOSPC1066-1G APOSPC1066-250MG APOSPC1066-5G
2-methyl-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
2-methyl-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Formula: C₁₀H₉F₃O₃
Peso molecolare: 234.174 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368720
CAS Number: 886763-11-7