Stampa…
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)aniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Amino-3-chloro-α,α,α-trifluorotoluene, 2-Chloro-α,α,α-trifluoro-p-toluidine, 4-Amino-3-chlorobenzotrifluoride
PC1065-100G PC1065-25G
APOSPC1065-100GEA 60.9 EUR
APOSPC1065-100G APOSPC1065-25G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)aniline 97%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₅ClF₃N
Punto di ebollizione: 214…218 °C
Densità: 1,434 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 103 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00042563
CAS Number: 39885-50-2
EINECS: 254-674-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III