4-Chloro-5-fluoro-2-nitrophenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC10643-1G
PC10643-5G
APOSPC10643-1GEA
118
EUR
APOSPC10643-1G
APOSPC10643-5G
4-Chloro-5-fluoro-2-nitrophenol 98%
4-Chloro-5-fluoro-2-nitrophenol
Formula:
C₆H₃ClFNO₃ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD11840294 CAS Number: 345-25-5 |