Stampa…
2-Chloro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC10641-5G PC10641-25G
APOSPC10641-5GEA 107 EUR
APOSPC10641-5G APOSPC10641-25G
2-Chloro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridine 98%
2-Chloro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₂ClF₃N₂O₂
Peso molecolare: 226,54 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06255171
CAS Number: 72587-15-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III