Stampa…
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-[2-methyl-4-(trifluoromethoxy)phenyl]acetonitrile, 2-[2-methyl-4-(trifluoromethoxy)phenyl]ethanenitrile
PC1064-1G PC1064-250MG PC1064-5G
APOSPC1064-1GEA 118 EUR
APOSPC1064-1G APOSPC1064-250MG APOSPC1064-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 95%
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formula: C₁₀H₈F₃NO
Peso molecolare: 215,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368719
CAS Number: 886763-09-3