Stampa…
2-Trifluoromethyl acrylonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC10628-5G PC10628-10G
APOSPC10628-5GEA 364 EUR
APOSPC10628-5G APOSPC10628-10G
2-Trifluoromethyl acrylonitrile
2-Trifluoromethyl acrylonitrile
Formula: C₄H₂F₃N
Punto di ebollizione: 76…77 °C
Densità: 1,1753 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 26 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01673877
CAS Number: 381-84-0
UN: 1992
ADR: 3+6.1,II