Stampa…
3,3,3-Trifluoropropionyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC10626-10G PC10626-25G PC10626-5G
APOSPC10626-10GEA 143 EUR
APOSPC10626-10G APOSPC10626-25G APOSPC10626-5G
3,3,3-Trifluoropropionyl chloride
3,3,3-Trifluoropropionyl chloride
Formula: C₃H₂ClF₃O
Punto di ebollizione: 71…72 °C
Densità: 1,422 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00800953
CAS Number: 41463-83-6
UN: 3265
ADR: 8,III