Stampa…
Methyl bromodifluoroacetate
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Bromodifluoroacetic Acid Methyl Ester
PC10611-5G PC10611-100G
APOSPC10611-5GEA 32.1 EUR
APOSPC10611-5G APOSPC10611-100G
Methyl bromodifluoroacetate
Methyl bromodifluoroacetate
Formula: C₃H₃BrF₂O₂
Peso molecolare: 188,96 g/mol
Punto di ebollizione: 96 °C
Densità: 1,72 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06248118
CAS Number: 683-98-7
UN: 2924
ADR: 3+8,II