Stampa…
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1060-100G PC1060-500G
APOSPC1060-100GEA 21.9 EUR
APOSPC1060-100G APOSPC1060-500G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₅ClF₃N
Punto di ebollizione: 82…83 °C/9mmHg
Punto di fusione: 44477 °C
Densità: 1,428 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 75 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007673
CAS Number: 121-50-6
EINECS: 204-475-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III