Stampa…
4-Bromotetrafluorophenol 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorophenol
PC10598-10G PC10598-1G PC10598-5G
APOSPC10598-10GEA 285 EUR
APOSPC10598-10G APOSPC10598-1G APOSPC10598-5G
4-Bromotetrafluorophenol 96%
4-Bromotetrafluorophenol
Formula: C₆HBrF₄O
Peso molecolare: 244,98 g/mol
Punto di ebollizione: 76…77 °C/4mmHg
Punto di fusione: 38…39 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06246024
CAS Number: 1998-61-4