4-Amino-2-fluorobenzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₅FN₂ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD07368709 CAS Number: 53312-80-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |