Stampa…
4-Bromo-3-fluorobenzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC10596-25G PC10596-5G
APOSPC10596-25GEA 50.9 EUR
APOSPC10596-25G APOSPC10596-5G
4-Bromo-3-fluorobenzaldehyde 97%
4-Bromo-3-fluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₄BrFO
Punto di fusione: 55…59 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03095000
CAS Number: 133059-43-5