Stampa…
1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1H-pyrrole-2,5-dione
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]maleimide, 1-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
PC10592-1G PC10592-5G
APOSPC10592-1GEA 85.8 EUR
APOSPC10592-1G APOSPC10592-5G
1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1H-pyrrole-2,5-dione
1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1H-pyrrole-2,5-dione
Formula: C₁₁H₆F₃NO₃
Peso molecolare: 257,17 g/mol
Punto di fusione: 76…77 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00106927
CAS Number: 68255-58-3