Stampa…
2-(2,4-Difluoroanilino)acetohydrazide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-(2,4-Difluorophenyl)glycinehydrazide
PC10589-1G PC10589-250MG
APOSPC10589-1GEA 90.2 EUR
APOSPC10589-1G APOSPC10589-250MG
2-(2,4-Difluoroanilino)acetohydrazide 95%
2-(2,4-Difluoroanilino)acetohydrazide
Formula: C₈H₉F₂N₃O
Peso molecolare: 201,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00098762
CAS Number: 2351-00-0