3-{4-[(4-Fluorobenzyl)oxy]phenyl}acrylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC10584-1G
PC10584-250MG
APOSPC10584-1GEA
279
EUR
APOSPC10584-1G
APOSPC10584-250MG
3-{4-[(4-Fluorobenzyl)oxy]phenyl}acrylic acid
3-{4-[(4-Fluorobenzyl)oxy]phenyl}acrylic acid
Formula:
C₁₆H₁₃FO₃ Punto di fusione: 209…210 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00173647 CAS Number: 175136-19-3 |