Stampa…
2-Chloro-N-(4-fluorobenzyl)acetamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC10581-1G PC10581-500MG
APOSPC10581-1GEA 132 EUR
APOSPC10581-1G APOSPC10581-500MG
2-Chloro-N-(4-fluorobenzyl)acetamide
2-Chloro-N-(4-fluorobenzyl)acetamide
Formula: C₉H₉ClFNO
Punto di fusione: 111…112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00751062
CAS Number: 257279-75-7