Stampa…
Methyl-1-trifluoromethyl-1-cyclopropanecarboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 1-(trifluoromethyl)cyclopropanecarboxylate
PC1058-1G PC1058-5G
APOSPC1058-1GEA 143 EUR
APOSPC1058-1G APOSPC1058-5G
Methyl-1-trifluoromethyl-1-cyclopropanecarboxylate 95%
Methyl-1-trifluoromethyl-1-cyclopropanecarboxylate
Formula: C₆H₇F₃O₂
Peso molecolare: 168,12 g/mol
Punto di ebollizione: 64…66 °C
Flash Pt: 42 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06801321
CAS Number: 208242-25-5
UN: 3272
ADR: 3,III