1-(2,3-Difluorophenyl)-2-thiourea 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
N-(2,3-Difluorophenyl)thiourea, 1-(2,3-Difluorophenyl)thiourea, 2,3-Difluorophenylthiourea
PC10573-1G
PC10573-5G
PC10573-10G
APOSPC10573-1GEA
32.1
EUR
APOSPC10573-1G
APOSPC10573-5G
APOSPC10573-10G
1-(2,3-Difluorophenyl)-2-thiourea 97%
1-(2,3-Difluorophenyl)-2-thiourea
Formula:
(C₆H₃F₂)NC(S)NH₂ Peso molecolare: 188,2 g/mol Punto di fusione: 137…139 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07368705 CAS Number: 572889-25-9 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...