Stampa…
Pentafluorophenyl-5-(dimethylamino)-1-naphthalenesulphonate
Fornitore: Apollo Scientific
PC10571-1G PC10571-500MG PC10571-5G
APOSPC10571-1GEA 275 EUR
APOSPC10571-1G APOSPC10571-500MG APOSPC10571-5G
Pentafluorophenyl-5-(dimethylamino)-1-naphthalenesulphonate
Pentafluorophenyl-5-(dimethylamino)-1-naphthalenesulphonate
Formula: C₁₈H₁₂F₅NO₃S
Punto di fusione: 97…99 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659540
CAS Number: 663175-92-6