Stampa…
Pentafluorophenyl-2,4-dichlorobenzenesulphonate
Fornitore: Apollo Scientific
PC10569-1G PC10569-5G
APOSPC10569-1GEA 183 EUR
APOSPC10569-1G APOSPC10569-5G
Pentafluorophenyl-2,4-dichlorobenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-2,4-dichlorobenzenesulphonate
Formula: C₁₂H₃Cl₂F₅O₃S
Punto di fusione: 79…81 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659543
CAS Number: 885949-57-5