Pentafluorophenyl-2,3-dichlorobenzenesulphonate
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₁₂H₃Cl₂F₅O₃S Punto di fusione: 117…119 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06659539 CAS Number: 885949-54-2 |