Stampa…
Pentafluorophenyl-4-cyanobenzenesulphonate
Fornitore: Apollo Scientific
PC10567-1G PC10567-500MG PC10567-5G
APOSPC10567-1GEA 275 EUR
APOSPC10567-1G APOSPC10567-500MG APOSPC10567-5G
Pentafluorophenyl-4-cyanobenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-4-cyanobenzenesulphonate
Formula: C₁₃H₄F₅NO₃S
Punto di fusione: 96…97 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659542
CAS Number: 885949-56-4