Stampa…
Pentafluorophenyl-2-chlorobenzenesulphonate
Fornitore: Apollo Scientific
PC10566-1G PC10566-5G
APOSPC10566-1GEA 183 EUR
APOSPC10566-1G APOSPC10566-5G
Pentafluorophenyl-2-chlorobenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-2-chlorobenzenesulphonate
Formula: C₁₂H₄ClF₅O₃S
Punto di fusione: 96…97 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659541
CAS Number: 885949-55-3