5-Methyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₁H₉F₃N₂ Punto di fusione: 89…92 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06659570 CAS Number: 521267-21-0 |