Stampa…
2-(2-Fluorophenyl)quinoline-4-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC10563-1G PC10563-5G
APOSPC10563-1GEA 147 EUR
APOSPC10563-1G APOSPC10563-5G
2-(2-Fluorophenyl)quinoline-4-carboxylic acid
2-(2-Fluorophenyl)quinoline-4-carboxylic acid
Formula: C₁₆H₁₀FNO₂
Punto di fusione: 230 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659551
CAS Number: 1647-89-8