Stampa…
1-{3-Fluoro-4-[(4-nitrobenzyl)oxy]phenyl}-1-ethanone
Fornitore: Apollo Scientific
PC10561-1G PC10561-500MG PC10561-5G
APOSPC10561-1GEA 275 EUR
APOSPC10561-1G APOSPC10561-500MG APOSPC10561-5G
1-{3-Fluoro-4-[(4-nitrobenzyl)oxy]phenyl}-1-ethanone
1-{3-Fluoro-4-[(4-nitrobenzyl)oxy]phenyl}-1-ethanone
Formula: C₁₅H₁₂FNO₄
Peso molecolare: 289,27 g/mol
Punto di fusione: 148…150 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659573
CAS Number: 885949-79-1