Stampa…
1-{4-[(2-Bromo-5-methoxybenzyl)oxy]-3-fluorophenyl}-1-ethanone
Fornitore: Apollo Scientific
PC10560-1G PC10560-500MG PC10560-5G
APOSPC10560-1GEA 275 EUR
APOSPC10560-1G APOSPC10560-500MG APOSPC10560-5G
1-{4-[(2-Bromo-5-methoxybenzyl)oxy]-3-fluorophenyl}-1-ethanone
1-{4-[(2-Bromo-5-methoxybenzyl)oxy]-3-fluorophenyl}-1-ethanone
Formula: C₁₆H₁₄BrFO₃
Peso molecolare: 353,2 g/mol
Punto di fusione: 97…99 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659574
CAS Number: 885949-81-5