Stampa…
4'-Benzyloxy-3'-fluoroacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(4-(Benzyloxy)-3-fluorophenyl)ethanone
PC10559-1G PC10559-5G PC10559-250MG
APOSPC10559-1GEA 140 EUR
APOSPC10559-1G APOSPC10559-5G APOSPC10559-250MG
4'-Benzyloxy-3'-fluoroacetophenone
4'-Benzyloxy-3'-fluoroacetophenone
Formula: C₁₅H₁₃FO₂
Punto di fusione: 79…81 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659550
CAS Number: 81227-99-8