Stampa…
(4-Aminophenyl){4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazino}methanone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC10558-1G PC10558-250MG
APOSPC10558-1GEA 48.1 EUR
APOSPC10558-1G APOSPC10558-250MG
(4-Aminophenyl){4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazino}methanone
(4-Aminophenyl){4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazino}methanone
Formula: C₁₈H₁₈F₃N₃O
Peso molecolare: 349,36 g/mol
Punto di fusione: 151 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659566
CAS Number: 885949-76-8