Stampa…
1,2-Difluoro-3-nitrobenzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Chloro-9-methyl-9H-purine, 2,3-Difluoronitrobenzene
PC10556-1G PC10556-5G PC10556-10G
APOSPC10556-1GEA 32.1 EUR
APOSPC10556-1G APOSPC10556-5G APOSPC10556-10G
1,2-Difluoro-3-nitrobenzene 97%
1,2-Difluoro-3-nitrobenzene
Formula: C₆H₃F₂NO₂
Peso molecolare: 159,09 g/mol
Flash Pt: 90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00456802
CAS Number: 6921-22-8