Stampa…
2,4,6-Trifluoropyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC10553-1G PC10553-5G
APOSPC10553-1GEA 108 EUR
APOSPC10553-1G APOSPC10553-5G
2,4,6-Trifluoropyridine 97%
2,4,6-Trifluoropyridine
Formula: C₅H₂F₃N
Punto di ebollizione: 97…99 °C
Densità: 1,499 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 17 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03001161
CAS Number: 3512-17-2
UN: 2924
ADR: 3+8,II