Stampa…
2,2-Difluorobutyric acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,2-Difluorobutanoic acid
PC1055-1G PC1055-5G
APOSPC1055-1GEA 129 EUR
APOSPC1055-1G APOSPC1055-5G
2,2-Difluorobutyric acid 97%
2,2-Difluorobutyric acid
Formula: C₄H₆F₂O₂
Peso molecolare: 124,09 g/mol
Punto di ebollizione: 100…101 °C/8,5mmHg
Punto di fusione: 44446 °C
Densità: 1,215 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 76 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03093765
CAS Number: 2366-62-3
UN: 3265
ADR: 8,II