Stampa…
2,3,4-Trifluorophenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,3,4-Trifluorobenzeneboronic acid, Dihydroxy(2,3,4-trifluorophenyl)borane, (2,3,4-Trifluorophenyl)metaboric acid
PC10547-100G PC10547-25G PC10547-5G
APOSPC10547-100GEA 236 EUR
APOSPC10547-100G APOSPC10547-25G APOSPC10547-5G
2,3,4-Trifluorophenylboronic acid
2,3,4-Trifluorophenylboronic acid
Formula: C₆H₄BF₃O₂
Peso molecolare: 175,9 g/mol
Punto di fusione: 229…235 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01863168
CAS Number: 226396-32-3