Stampa…
2,3,4,5-Tetrafluorophenylboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC10540-1G PC10540-250MG
APOSPC10540-1GEA 401 EUR
APOSPC10540-1G APOSPC10540-250MG
2,3,4,5-Tetrafluorophenylboronic acid 97%
2,3,4,5-Tetrafluorophenylboronic acid
Formula: C₆H₃BF₄O₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04039308
CAS Number: 179923-32-1