Stampa…
2-Fluoroquinoline-3-boronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC10538-1G PC10538-250MG
APOSPC10538-1GEA 314 EUR
APOSPC10538-1G APOSPC10538-250MG
2-Fluoroquinoline-3-boronic acid 97%
2-Fluoroquinoline-3-boronic acid
Formula: C₉H₇BFNO₂
Punto di fusione: 89…94 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD05664131
CAS Number: 745784-10-5