Stampa…
2-Fluoro-3-pyridineboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Fluoro-3-pyridinylboronic acid, (2-Fluoropyridin-3-yl)boronic acid, 2-Fluoropyridine-3-boronic acid
PC10537-25G PC10537-5G
APOSPC10537-25GEA 42.3 EUR
APOSPC10537-25G APOSPC10537-5G
2-Fluoro-3-pyridineboronic acid
2-Fluoro-3-pyridineboronic acid
Formula: C₅H₅BFNO₂
Peso molecolare: 140,91 g/mol
Punto di fusione: 172 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03411557
CAS Number: 174669-73-9