Stampa…
3,5-Difluoropicolinic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC10530-25G PC10530-5G
APOSPC10530-25GEA 89.9 EUR
APOSPC10530-25G APOSPC10530-5G
3,5-Difluoropicolinic acid
3,5-Difluoropicolinic acid
Formula: C₆H₃F₂NO₂
Punto di fusione: 202…204 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05664124
CAS Number: 745784-04-7