Stampa…
4,5-Difluoro-2-nitrobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1053-25G PC1053-5G PC1053-100G
APOSPC1053-25GEA 24.8 EUR
APOSPC1053-25G APOSPC1053-5G APOSPC1053-100G
4,5-Difluoro-2-nitrobenzoic acid
4,5-Difluoro-2-nitrobenzoic acid
Formula: C₇H₃F₂NO₄
Punto di fusione: 165…167 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00799521
CAS Number: 20372-63-8