Stampa…
3,5-Difluoropyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC10528-1G PC10528-5G
APOSPC10528-1GEA 14.7 EUR
APOSPC10528-1G APOSPC10528-5G
3,5-Difluoropyridine 98%
3,5-Difluoropyridine
Formula: C₅H₃F₂N
Peso molecolare: 115,08 g/mol
Punto di ebollizione: 92…93 °C
Densità: 1,268 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 7,2 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03412222
CAS Number: 71902-33-5
UN: 1993
ADR: 3,II