Stampa…
3,5-Dichloro-2-fluoropyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Fluoro-3,5-dichloropyridine
PC10524-1G PC10524-5G PC10524-25G
APOSPC10524-1GEA 14.7 EUR
APOSPC10524-1G APOSPC10524-5G APOSPC10524-25G
3,5-Dichloro-2-fluoropyridine 98%
3,5-Dichloro-2-fluoropyridine
Formula: C₅H₂Cl₂FN
Peso molecolare: 165,98 g/mol
Punto di fusione: 41…44 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04039349
CAS Number: 823-56-3