Stampa…
ω,ω-Dibromo-4-fluoroacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,2-Dibromo-4'-fluoroacetophenone
PC10523-1G PC10523-5G
APOSPC10523-1GEA 93.1 EUR
APOSPC10523-1G APOSPC10523-5G
ω,ω-Dibromo-4-fluoroacetophenone
ω,ω-Dibromo-4-fluoroacetophenone
Formula: C₈H₅Br₂FO
Peso molecolare: 295,93 g/mol
Punto di fusione: 36…38 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03791309
CAS Number: 7542-64-5
UN: 3261
ADR: 8,III