Stampa…
2-Fluoronicotinonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Cyano-2-fluoropyridine
PC10522-100G PC10522-25G PC10522-5G
APOSPC10522-100GEA 118 EUR
APOSPC10522-100G APOSPC10522-25G APOSPC10522-5G
2-Fluoronicotinonitrile 98%
2-Fluoronicotinonitrile
Formula: C₆H₃FN₂
Peso molecolare: 122,1 g/mol
Punto di fusione: 27…33 °C
Flash Pt: 98 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095082
CAS Number: 3939-13-7