Stampa…
3,5-Difluoropyridine-2-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC10521-25G PC10521-5G
APOSPC10521-25GEA 98.8 EUR
APOSPC10521-25G APOSPC10521-5G
3,5-Difluoropyridine-2-carbonitrile
3,5-Difluoropyridine-2-carbonitrile
Formula: C₆H₂F₂N₂
Punto di fusione: 30…34 °C
Flash Pt: 90 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03788759
CAS Number: 298709-29-2