Stampa…
2-Fluoro-5-methoxybenzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2-Fluoro-5-methoxyphenyl)methanol
PC1052-1G PC1052-25G PC1052-5G
APOSPC1052-1GEA 14.7 EUR
APOSPC1052-1G APOSPC1052-25G APOSPC1052-5G
2-Fluoro-5-methoxybenzyl alcohol
2-Fluoro-5-methoxybenzyl alcohol
Formula: C₈H₉FO₂
Peso molecolare: 156,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04116337
CAS Number: 161643-29-4